Läs mer
IWP-4, MedChemExpress
Produktkod. 16495428
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495428 10 mg
16493336 25 mg
16448147 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16495428 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12879
MedChemExpress IWP-4 is a small molecule Wnt inhibitor with an IC50 of 25 nM.
IWP-4 is a small molecule Wnt inhibitor with an IC50 of 25 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IWP-4
CAS 686772-17-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H20N4O3S3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 1.3 mg/mL (2.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=NC2=CC=C(C)C=C2S1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 496.62
Formel vikt 496.62
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death