Läs mer
IWP L6, MedChemExpress
Produktkod. 16486848
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486848 10 mg
16472917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16486848 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15825
MedChemExpress IWP L6 (Porcn Inhibitor III) is a Porcn inhibitor with an EC50 of 0.5 nM.
IWP L6 (Porcn Inhibitor III) is a Porcn inhibitor with an EC50 of 0.5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IWP L6
CAS 1427782-89-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H20N4O2S2
Kvantitet 10 mg
Synonym Porcn Inhibitor III
Löslighetsinformation DMSO : 1.43 mg/mL (3.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=NC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5)=O
Molekylvikt (g/mol) 472.58
Formel vikt 472.58
Procent renhet 99.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease