Läs mer
IWP-O1, MedChemExpress
Beskrivning
IWP-O1 is a highly potent Porcupine (Porcn) inhibitor, with an EC50 of 80 pM in L-Wnt-STF cells. IWP-O1 prevents the secretion of Wnt proteins. IWP-O1 suppresses the phosphorylation of Dvl2/3 and LRP6 in HeLa cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IWP-O1 |
| CAS | 2074607-48-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H20N6O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (289.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CN1N=NC(C2=CC=NC=C2)=C1C3=CC=CC=C3)NC4=NC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.48 |
| Formel vikt | 432.48 |
| Visa mer |