Läs mer
STEMCELL Technologies IWR-1-endo
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Beskrivning
- IWR-1-endo potently inhibits WNT signaling by blocking a cell-based WNT/β-catenin pathway reporter response with an IC50 value of 180 nM (Chen et al.) It inhibits WNT-induced accumulation of β-catenin, through stabilization of the destruction complex member AXIN2 (Chen et al.)
- Promotes self-renewal and maintains pluripotency of human embryonic stem cells and mouse Epi-stem cells when used in combination with CHIR99021 (Kim et al.) DIFFERENTIATION
- Promotes differentiation of cardiomyocytes from human pluripotent stem cells (PSCs) that have been induced to mesoderm by addition of Activin A and/or BMP4 (Ren et al.; Willems et al.)
- Induces the differentiation of human PSC-derived alveolar epithelial type II (AETII) to AETI cells (Ghaedi et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1127442-82-3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C25H19N3O3 |
| Renhet | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.