Läs mer
IWR-1, MedChemExpress
Beskrivning
IWR-1 is a tankyrase inhibitor which inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IWR-1 |
| CAS | 1127442-82-3 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H19N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | endo-IWR 1 IWR-1-endo |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (112.35 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)C3=CC=C(N(C([C@]4([H])[C@](C5)([H])C=C[C@]5([H])[C@]64[H])=O)C6=O)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.44 |
| Visa mer |