Läs mer
Ixabepilone, MedChemExpress
Beskrivning
Ixabepilone (BMS-247550) is an orally bioavailable microtubule inhibitor, which binds to tubulin and promotes tubulin polymerization and microtubule stabilization, thereby arrests cells in the G2-M phase of the cell cycle and induces tumor cell apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ixabepilone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 219989-84-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H42N2O5S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | BMS-247550 Aza-epothilone B |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (164.46 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |