Läs mer
Ixazomib citrate, MedChemExpress
Beskrivning
Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ixazomib citrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1239908-20-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23BCl2N2O9 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | MLN9708 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (483.45 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |