Läs mer
Ixazomib Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ixazomib Citrate |
| CAS | 1201902-80-8 |
| Molekylformel | C20H23BCl2N2O9 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | MLN-9708, 4-(Carboxymethyl)-2-((R)-1-(2-(2,5-dichlorobenzamido)acetamido)-3-methylbutyl)-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23BCl2N2O9/c1-10(2)5-14(21-33-17(29)8-20(34-21,19(31)32)7-16(27)28)25-15(26)9-24-18(30)12-6-11(22)3-4-13(12)23/h3-4,6,10,14H,5,7-9H2,1-2H3,(H,24,30)(H,25,26)(H,27,28)(H,31,32)/t14-,20?/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl)B2OC(=O)CC(CC(=O)O)(O2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(carboxymethyl)-2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.12 |
| Formel vikt | 516.0874 |