Läs mer
Ixazomib, MedChemExpress
Beskrivning
Ixazomib (MLN2238) is a selective, potent, and reversible proteasome inhibitor, which inhibits the chymotrypsin-like proteolytic (β5) site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM (Ki of 0.93 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ixazomib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1072833-77-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H19BCl2N2O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | MLN2238 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (173.12 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |