Läs mer
Ixazomib, TRC
Produktkod. 30134474
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134474 50 mg
30137081 100 mg
30004843 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI94200050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072833-77-2
Molekylformel C14 H19 B Cl2 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 361.03
Synonym Boronic acid, B-[(1R)-1-[[2-[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]-, B-[(1R)-1-[[2-[(2,5-Dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]boronic acid, Ixazomib, MLN 2238, Ninlaro
IUPAC-namn [(1R)-1-[[2-[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]boronic acid
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ixazomib
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19BCl2N2O4/c1-8(2)5-12(15(22)23)19-13(20)7-18-14(21)10-6-9(16)3-4-11(10)17/h3-4,6,8,12,22-23H,5,7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Formel vikt 360.0815