Learn More
Ixazomib, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ixazomib |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19BCl2N2O4/c1-8(2)5-12(15(22)23)19-13(20)7-18-14(21)10-6-9(16)3-4-11(10)17/h3-4,6,8,12,22-23H,5,7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 360.0815 |