Läs mer
Svavelsyra 95-97%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10506812 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10506812
Brand: JT Baker 6057.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Laboratoriereagens
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 3°C
Densitet 1.84 g/cm³ (20°C)
Tungmetaller (som Pb) max. 5 ppm
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning max. 5 ppm
Kvantitet 2.5 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Svavelsyra
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.