Läs mer
Svavelsyra 95-97%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 3°C |
| Densitet | 1.84 g/cm³ (20°C) |
| Tungmetaller (som Pb) | max. 5 ppm |
| Förpackning | Glasflaska |
| Rester efter antändning | max. 5 ppm |
| Kvantitet | 1 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Svavelsyra
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.