Läs mer
Avantor™ J.T. Baker™ BAKERBOND™ Florisil bulkförpackningsmaterial
Produktkod. 15507654 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15507654 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15507654 Leverantör Avantor™ Leverantörsnummer 706100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
SPE-sorbent för saneringskolonner
  • Lämplig för bestämning av kolväteoljeindex enligt ISO 9377-2 och NEN 5733
Specifikationer
Adsorbenttyp SPE
Beskrivning Florisil SPE-sorbent för saneringskolonner
Kvantitet 100 g