Läs mer
Avantor™ J.T. Baker™ BAKERBOND spe™ SDB-1 SPE-kolonner, polymerbaserad
Handla allt J.T.Baker ProdukterBeskrivning
- Utmärkta strukturella, mekaniska och kemiska egenskaper, förpackningsrenhet och lastförmåga, samt stabiliteten hos SDB-sorbenten, erbjuder förbättrad provrensning och förkoncentration.
- Denna SDB polymera sorbent är en mycket effektiv och selektiv SDB sorbent med hög genomströmningsprestanda.
- Det möjliggör hög återvinning och reproducerbarhet av resultat, även i SPE av föreningar med olika polaritet.
Specifications
Specifications
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Sängvikt | 200 mg |
| Kvantitet | 50 |