Läs mer
Avantor™ J.T. Baker™ BAKERBOND Speedisk™ Utökad extraktionsstation
Produktkod. 15597694 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Porstorlek:
185 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
15597694 185 ml Varje
1 options
Produktkod. 15597694 Leverantör Avantor™ Leverantörsnummer 809506
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-04-2027
Kan användas i reservoar-, inverterad eller fjärrstyrd provmatningsläge
  • Den innehåller ett vakuumförgreningsrör med sex portar och de tillbehör som behövs för att stödja extraktion av analyt BAKERBOND Speedisk™ laminära extraktionsskivor.
  • Förgreningsröret har ett rektangulärt fotavtryck och avstånd mellan portarna för att rymma sex, sida vid sida, 1 L provreservoarer
  • Varje vakuumport har en individuell öppnings-/stängventil.
  • Inkluderar extraktionsstation, två externa provadaptrar, två uppsamlingskammare och två flaskor, sex behållare på 185 ml
Specifikationer
Antal hamnar 6
Porstorlek 185 ml
Storlek Utökad