Läs mer
Avantor™ J.T. Baker™ PTFE SPE-12G kolumnprocessor
Produktkod. 15106056 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15106056 1 Varje
1 options
Produktkod. 15106056 Leverantör Avantor™ Leverantörsnummer 752094
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specialdesignade PTFE-vakuumkammare som gör att 12 prover kan köras samtidigt
  • Detta ger flexibiliteten att bearbeta SPE-enheter med olika höjder, diametrar eller format under samma experiment
  • Den innehåller en vakuumkammare av borosilikatglas, ett vitfärgat polyamidlock inklusive 12 Luer PTFE-kontakter, pluggar (12x ) för lock, en PE-packning, 12 Luer PP-avstängningskranar och ett PTFE-provuppsamlingsställ
  • Leveransinformation: Levereras med höjdjusterbara hyllor, en vakuummätare/PTFE-kontrollenhet och en bruksanvisning
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 12 prover
Typ SPE-12G kolumnprocessor
Material PTFE
Kvantitet 1