Läs mer
GPE Scientific™ J Young Luftinloppsventil
Diameter (metrisk):
5 mm hål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Många vakuumtekniker kräver att systemet luftas ned till luft.
- Denna ventil uppfyller detta krav helt enkelt genom att vrida på skruvlocket som frigör en PTFE-kolv.
- Fin kontroll.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Luftinloppsventil |
| Inkluderar | Fin tråd |
| Diameter (metrisk) | 5 mm hål |