Läs mer
GPE Scientific™ J Young B40-uttag och högvakuumglasnyckel på inloppet
Produktkod. 15788029
Change view
Längd (metrisk):
280 mm kropp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15788029 280 mm kropp Varje
1 options
Produktkod. 15788029 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer JYT/1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
GPE Scientific™ J Young B40-uttag och högvakuumglasnyckel på inloppet är en grundläggande vakuumlinjekylfälla med en glasnyckel på inloppet.
  • Solid konstruerad för användning som en grundläggande vakuumlinjekylfälla
  • Glasnyckel på inloppet
Specifikationer
Diameter (metrisk) Slanganslutningsdiameter: 15 mm
Diameter (metrisk) Insida hals Invändig rördiameter: 13 mm
Diameter (metrisk) Utsida Kroppsdiameter: 44 mm
Inkluderar Glasnyckel på inloppet
Längd (metrisk) 280 mm kropp
Typ Grundläggande vakuumlinje köldfälla