Läs mer
GPE Scientific™ J Young B40-uttag och högvakuumglasnyckel på uttaget
Produktkod. 15804814
Change view
Längd (metrisk):
280 mm kropp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15804814 280 mm kropp Varje
1 options
Produktkod. 15804814 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer JYT/2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
GPE Scientific™ J Young B40-uttag och högvakuumglasnyckel på uttaget är en grundläggande vakuumlinjekylfälla med en glasnyckel på utloppet.
  • Solid konstruerad för användning som en grundläggande vakuumlinjekylfälla
  • Glasnyckel på uttaget
Specifikationer
Diameter (metrisk) Slanganslutningsdiameter: 15 mm
Diameter (metrisk) Insida hals Invändig rördiameter: 13 mm
Diameter (metrisk) Utsida Kroppsdiameter: 44 mm
Inkluderar Glasnyckel på uttag
Längd (metrisk) 280 mm kropp
Typ Grundläggande vakuumlinje köldfälla