Läs mer
GPE Scientific™ J Young B45 Rodaviss Led och JY avtappningsventil
Produktkod. 15814814
Change view
Längd (metrisk):
240 mm kropp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15814814 240 mm kropp Varje
1 options
Produktkod. 15814814 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer JYT/3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
GPE Scientific™ B45 Rodaviss Led och JY avtappningsventil
  • Hög kvalitet Rodaviss skarv med avtagbar kåpa
  • Inkluderar Viton O-ringar
  • Kan specialdesignas
Specifikationer
Diameter (metrisk) Slanganslutningsdiameter: 15 mm
Diameter (metrisk) Insida hals Invändig rördiameter: 13 mm
Diameter (metrisk) Utsida Kroppsdiameter: 50 mm
Inkluderar Viton O-ringar
Längd (metrisk) 240 mm kropp
Typ Roadaviss led och avtappningsventil