Läs mer
GPE Scientific™ J Young Gasprovrör med O-ringskranar och septum
Mätområde:
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Cylindrisk, avlång form
- Gastät behållare
- Mätad volym
- Standard uppsamlingsrör med ventilförsedda ändar
- Inkluderar centraliserad septum
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gasprovrör |
| Mätområde | 125 ml |