Läs mer
GPE Scientific™ J Young In Line Taps, Fin Tråd
Produktkod. 15814894
Pluggborrning:
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15814894
Brand: GPE Scientific™ SPOR/6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young I Line Taps tillverkas Fine Thread i olika kranstorlekar och med olika sidoarmsdiametrar.
  • In-line format tryck
  • Finns i olika kranstorlekar
  • Fin trådtyp
  • Finns med sidoarmar med olika diameter
Specifikationer
Typ J Young in line tap, fingängad typ
Pluggborrning 6 mm
Diameter (metrisk) sidoarm ID: 6 mm, OD: 9 mm