Läs mer
GPE Scientific™ J Young NMR evakueringsgrenrör
Produktkod. 15894724
Längd (metrisk):
110 mm, inklusive lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15894724
Brand: GPE Scientific™ 50150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young NMR Evacuation Manifold är utformad för att evakuera NMR-rör som har en J Young PTFE ventil.
  • Designad för att evakuera NMR-rör som har en J Young PTFE ventil.
  • När NMR-röret har evakuerats i grenröret, stäng ventilen och placera den i NMR-spektrometern.
  • Fördelare har 0-10 mm PTFE-ventiler.
Specifikationer
Typ JY Ventilstorlek: 10 mm
Inkluderar Slanganslutning: 9mm diameter
Längd (metrisk) 110 mm, inklusive lock