Läs mer
GPE Scientific™ J Young NMR-ventil med slang ansluten
Produktkod. 15854874
Change view
Typ:
NMR-rör med rör, 200 MHz
NMR-rör med rör, 500 MHz
Längd (engelska):
7 tum
8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15854874 NMR-rör med rör, 200 MHz 7 tum Varje
15864874 NMR-rör med rör, 200 MHz 8 tum Varje
15874874 NMR-rör med rör, 500 MHz 7 tum Varje
15884874 NMR-rör med rör, 500 MHz 8 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15854874 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer S5200JY7YELLOW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1242.59 SEK
    1028.88 SEK / Paket med 1
    Save 213.71 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
GPE Scientific™ J Young NMR-ventil med tub ansluten gör att du kan hantera ditt NMR-prov utan att flamförsegla dina rör.
  • Hantera ditt NMR-prov utan att flamförsegla dina rör.
  • Teflon täckt O-ring eliminerar materialinkompatibiliteter.
  • Helt fettfri Teflon montering innebär att röret är lätt att använda och att ta isär för rengöring.
  • Inkluderar honled för snabb montering på ditt vakuumställ.
  • Gul kolv
  • Undertryck/högvakuum.
  • Läckagetestad till 10-9mbar liter/sek.
  • Internt övertryck 5bar, 72psi
Specifikationer
Typ NMR-rör med rör, 200 MHz
Inkluderar 5 mm NMR-ventil
Längd (engelska) 7 tum