Läs mer
GPE Scientific™ J Young NMR-ventil med slang ansluten
Typ:
NMR Valve with Tube, 200 MHz
NMR Valve with Tube, 500 MHz
Längd (engelska):
7 tum
8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hantera ditt NMR-prov utan att flamförsegla dina rör.
- Teflon täckt O-ring eliminerar materialinkompatibiliteter.
- Helt fettfri Teflon montering innebär att röret är lätt att använda och att ta isär för rengöring.
- Inkluderar honled för snabb montering på ditt vakuumställ.
- Gul kolv
- Undertryck/högvakuum.
- Läckagetestad till 10-9mbar liter/sek.
- Internt övertryck 5bar, 72psi
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | NMR Valve with Tube, 200 MHz |
| Inkluderar | 5 mm NMR-ventil |
| Längd (engelska) | 7 tum |