Läs mer
GPE Scientific™ J Young Provflaska, cylindrisk med fingängad kran
Produktkod. 15804794
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15804794 100 mL Varje
15824794 25 mL Varje
15844794 50 mL Varje
15834794 250 mL Varje
15854794 500 mL Varje
15814794 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15804794 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer JCF/100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young Provflaska, cylindrisk med fingängad kran är speciellt designad för användning med vakuumförgreningar och Schlenk-ledningar.
  • Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
  • Designad för användning med Schlenk-linjer
  • Inkluderar fingängad kran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör och Schlenk-ledningar
Inkluderar Fintrådskran
Produkttyp Provflaska