Läs mer
GPE Scientific™ J Young Provflaska, cylindrisk med fingängad kran
Produktkod. 15834794
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15834794
Brand: GPE Scientific™ JCF/250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young Provflaska, cylindrisk med fingängad kran är speciellt designad för användning med vakuumförgreningar och Schlenk-ledningar.
  • Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
  • Designad för användning med Schlenk-linjer
  • Inkluderar fingängad kran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör och Schlenk-ledningar
Inkluderar Fintrådskran
Produkttyp Provflaska