Läs mer
GPE Scientific™ J Young Provflaska, cylindrisk med fingängad kran och B14-hylsa
Produktkod. 15814804
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15814804 500 mL Varje
15884794 25 mL Varje
15804804 50 mL Varje
15864794 100 mL Varje
15894794 250 mL Varje
15874794 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15814804 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer JCS/500
Beräknad leverans: 14-01-2027
GPE Scientific™ J Young Provflaska, cylindrisk med fingängad kran och B14-hylsa är speciellt designad för användning med vakuumförgreningar och Schlenk-ledningar.
  • Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
  • Designad för användning med Schlenk-linjer
  • Inkluderar fingängad kran och B14-hylsa
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör och Schlenk-ledningar
Inkluderar Fingängad kran och B14-hylsa
Produkttyp Provflaska
Hylsled Storlek: 14