Läs mer
GPE Scientific™ J Young Provflaska, cylindrisk med fingängad kran och B14-hylsa
Beschreibung
- Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
- Designad för användning med Schlenk-linjer
- Inkluderar fingängad kran och B14-hylsa
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (utrustning) | Vakuumgrenrör och Schlenk-ledningar |
| Inkluderar | Fingängad kran och B14-hylsa |
| Produkttyp | Provflaska |
| Hylsled | Storlek: 14 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?