Läs mer
GPE Scientific™ J Young Provflaska, cylindrisk med fingängad kran och B14-hylsa
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
- Designad för användning med Schlenk-linjer
- Inkluderar fingängad kran och B14-hylsa
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| För användning med (utrustning) | Vakuumgrenrör och Schlenk-ledningar |
| Inkluderar | Fingängad kran och B14-hylsa |
| Produkttyp | Provflaska |
| Hylsled | Storlek: 14 |