Läs mer
GPE Scientific™ J Young Provflaska med O-ringskran och kallfinger vanlig arm
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad med en sidoarm för evakuering eller påfyllning av gaser
- För anslutning till Schlenk-linjer
- Inkluderar O-ringskran
- Inkluderar kallfinger vanlig arm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Inkluderar | O-ringskran och kallfinger slät arm |
| Produkttyp | Provflaska |