Läs mer
GPE Scientific™ J Young Provflaska med O-ringskran och kallfinger vanlig arm
Produktkod. 15854744
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15854744 25 mL Varje
15874744 50 mL Varje
15834744 100 mL Varje
15864744 250 mL Varje
15884744 500 mL Varje
15844744 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15854744 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer CSY/25
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young Provkolv med O-ringskran och kallfinger vanlig arm är designad för användning med Schlenk-linjer och ett vakuumförgreningsrör och finns i olika kapaciteter.
  • Designad med en sidoarm för evakuering eller påfyllning av gaser
  • För anslutning till Schlenk-linjer
  • Inkluderar O-ringskran
  • Inkluderar kallfinger vanlig arm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar O-ringskran och kallfinger slät arm
Produkttyp Provflaska