Läs mer
GPE Scientific™ J Young Provflaska med O-ringskran och kallfinger vanlig arm
Produktkod. p-7147049
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15854744
Brand: GPE Scientific™ CSY/25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young Provkolv med O-ringskran och kallfinger vanlig arm är designad för användning med Schlenk-linjer och ett vakuumförgreningsrör och finns i olika kapaciteter.
  • Designad med en sidoarm för evakuering eller påfyllning av gaser
  • För anslutning till Schlenk-linjer
  • Inkluderar O-ringskran
  • Inkluderar kallfinger vanlig arm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar O-ringskran och kallfinger slät arm
Produkttyp Provflaska