Läs mer
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, cylindrisk med fingängad kran och kon
Beskrivning
- Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
- Designad för användning med Schlenk-linjer
- Inkluderar fingängad kran och kon
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| För användning med (utrustning) | Vakuumgrenrör och Schlenk-ledningar |
| Inkluderar | Fintrådskran och kon |
| Produkttyp | Schlenk kolv |
| Hylsled | Storlek: 24 |