Läs mer
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, cylindrisk med fingängad kran och kon
Produktkod. 15894784
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15894784 500 mL Varje
15768029 25 mL Varje
15778029 50 mL Varje
15854784 100 mL Varje
15884784 250 mL Varje
15874784 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15894784 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer JCC/500
Beräknad leverans: 16-12-2026
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, cylindrisk med fingängad kran och kon är speciellt designad för användning med vakuumförgreningsrör och Schlenk-ledningar.
  • Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
  • Designad för användning med Schlenk-linjer
  • Inkluderar fingängad kran och kon
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör och Schlenk-ledningar
Inkluderar Fintrådskran och kon
Produkttyp Schlenk kolv
Hylsled Storlek: 24