Läs mer
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, cylindrisk med fingängad kran och kon
Produktkod. p-7147055
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15768029
Brand: GPE Scientific™ JCC/25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, cylindrisk med fingängad kran och kon är speciellt designad för användning med vakuumförgreningsrör och Schlenk-ledningar.
  • Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
  • Designad för användning med Schlenk-linjer
  • Inkluderar fingängad kran och kon
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör och Schlenk-ledningar
Inkluderar Fintrådskran och kon
Produkttyp Schlenk kolv
Hylsled Storlek: 19