Läs mer
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med fingängad kran och hylsa
Produktkod. 15884804
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15884804 500 mL Varje
15854804 25 mL Varje
15874804 50 mL Varje
15834804 100 mL Varje
15864804 250 mL Varje
15844804 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15884804 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer JRF/500
Beräknad leverans: 09-02-2027
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med fingängad kran och hylsa är speciellt designad för användning med Schlenks ledningar och vakuumförgreningar.
  • Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
  • Designad för användning med Schlenk-linjer
  • Inkluderar fingängad kran och hylsa
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (utrustning) Schlenk ledningar och vakuum grenrör
Inkluderar Fingängad kran och hylsa
Hylsled Storlek: 24
Bottenform Rund