Läs mer
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med fingängad kran och hylsa
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med fingängad kran och hylsa är speciellt designad för användning med Schlenks ledningar och vakuumförgreningar.
Brand:  GPE Scientific™ JRF/100
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15834804
  • 1605.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 30-10-2025
Beskrivning
  • Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
  • Designad för användning med Schlenk-linjer
  • Inkluderar fingängad kran och hylsa
Specifikationer
Specifikationer
100 mL
Fingängad kran och hylsa
Rund
Schlenk ledningar och vakuum grenrör
Storlek: 24
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med fingängad kran och hylsa > Kapacitet: 100 ml