Läs mer
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med glasnyckel och uttag
Produktkod. 15804904
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15804904
Brand: GPE Scientific™ SRG/50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med glasnyckel och hylsa är speciellt designad för användning med Schlenks ledningar och vakuumförgreningar, och finns i olika kapaciteter.
  • Inkluderar glasnyckel och uttag
  • Finns i olika kapaciteter
  • Finns med olika fogstorlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Inkluderar Glasnyckel och uttag
Produkttyp Schlenk kolv
Hylsled Fogstorlek: 19
Bottenform Rund