Läs mer
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med glasnyckel och uttag
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inkluderar glasnyckel och uttag
- Finns i olika kapaciteter
- Finns med olika fogstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Inkluderar | Glasnyckel och uttag |
| Produkttyp | Schlenk kolv |
| Hylsled | Fogstorlek: 24 |
| Bottenform | Rund |