Läs mer
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med glasnyckel och uttag
Produktkod. 15894894
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15894894 250 mL Varje
15884894 25 mL Varje
15804904 50 mL Varje
15864894 100 mL Varje
15814904 500 mL Varje
15874894 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15894894 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer SRG/250
Beräknad leverans: 03-02-2027
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med glasnyckel och hylsa är speciellt designad för användning med Schlenks ledningar och vakuumförgreningar, och finns i olika kapaciteter.
  • Inkluderar glasnyckel och uttag
  • Finns i olika kapaciteter
  • Finns med olika fogstorlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Inkluderar Glasnyckel och uttag
Produkttyp Schlenk kolv
Hylsled Fogstorlek: 24
Bottenform Rund