Läs mer
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med glasnyckel och uttag
GPE Scientific™ J Young Schlenk kolv, rund botten med glasnyckel och hylsa är speciellt designad för användning med Schlenks ledningar och vakuumförgreningar, och finns i olika kapaciteter.
1145.00 SEK - 1665.00 SEK
Specifikationer
Inkluderar | Glasnyckel och uttag |
---|---|
Produkttyp | Schlenk kolv |
Bottenform | Rund |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
15884894
|
GPE Scientific™
SRG/25 |
25 mL |
1145.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 15-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15804904
|
GPE Scientific™
SRG/50 |
50 mL |
1195.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 14-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15864894
|
GPE Scientific™
SRG/100 |
100 mL |
1250.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 05-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15894894
|
GPE Scientific™
SRG/250 |
250 mL |
1410.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 30-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15814904
|
GPE Scientific™
SRG/500 |
500 mL |
1545.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 30-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15874894
|
GPE Scientific™
SRG/1000 |
1000 mL |
1665.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 30-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Inkluderar glasnyckel och uttag
- Finns i olika kapaciteter
- Finns med olika fogstorlekar
Specifikationer
Glasnyckel och uttag | |
Schlenk kolv | |
Rund |