Läs mer
GPE Scientific™ J Young Fjäderklämmor för sfäriska leder
För användning med (utrustning):
12/2 och 12/5 sfäriska leder
18/7 och 18/9 sfäriska leder
28/12 och 28/15 sfäriska leder
35/20 sfäriska leder
40/25 sfäriska leder
51/35 sfäriska leder
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spring clip design
- Securely fasten J Young spherical joints
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Spring Clips for J Young Spherical Joints |
| För användning med (utrustning) | 28/12 och 28/15 sfäriska leder |