Läs mer
GPE Scientific™ J Young Tumskruvlåsklämmor för sfäriska leder
Beskrivning
- Design med tumskruv
- Fäst säkert J Young sfäriska leder
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Tumskruvlåsklämmor för J Young Sfäriska leder |
| För användning med (utrustning) | 18/7 och 18/9 storlek sfäriska leder |