Läs mer
GPE Scientific™ J Young Tumskruvlåsklämmor för sfäriska leder
Produktkod. 15864904
Change view
För användning med (utrustning):
12/2 och 12/5 storlek sfäriska leder
18/7 och 18/9 storlek sfäriska leder
28/12 och 28/15 storlek sfäriska leder
35/20 storlek sfäriska leder
40/25 storlek sfäriska leder
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15864904 40/25 storlek sfäriska leder Varje
15824904 12/2 och 12/5 storlek sfäriska leder Varje
15834904 18/7 och 18/9 storlek sfäriska leder Varje
15844904 28/12 och 28/15 storlek sfäriska leder Varje
15854904 35/20 storlek sfäriska leder Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15864904 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer TJC/41
Beräknad leverans: 04-02-2027
GPE Scientific™ J Young Tumskruvlåsklämmor för sfäriska leder låses på plats för att säkert fästa J Young sfäriska leder.
  • Design med tumskruv
  • Fäst säkert J Young sfäriska leder
Specifikationer
Typ Tumskruvlåsklämmor för J Young Sfäriska leder
För användning med (utrustning) 40/25 storlek sfäriska leder