Läs mer
GPE Scientific™ J Young Vac Line Bubbler
Produktkod. 15894804
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15894804 20 mL Varje
1 options
Produktkod. 15894804 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer JYB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1644.29 SEK
    1550.40 SEK / Paket med 1
    Save 93.89 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
GPE Scientific™ J Young Vac Line Bubbler är speciellt designad för användning med Schlenk-ledningar och vakuumförgreningar.
  • Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
  • Designad för användning med Schlenk-linjer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Längd (metrisk) 130 mm
Produkttyp Vakuum linje bubblare
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm