Läs mer
GPE Scientific™ J Young Vakuum/Schlenk kolv med O-ringskran och O-ring kulledskopp
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Designad med en sidoarm för evakuering eller påfyllning av gaser
- För anslutning till Schlenk-linjer
- Rundbottnad form
- Inkluderar O-ringskran
- Inkluderar kulledskopp med O-ring
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Inkluderar | O-Ring Tap och O-Ring Ball Joint Cup |
| Produkttyp | Vakuum/Schlenk kolv |
| Sidoarmsled | Storlek: 19 |