Läs mer
GPE Scientific™ J Young Vakuum/Schlenk kolv med O-ringskran och vanlig arm
Produktkod. 15834734
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15834734 25 mL Varje
15854734 50 mL Varje
15814734 100 mL Varje
15844734 250 mL Varje
15864734 500 mL Varje
15824734 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15834734 Leverantör GPE Scientific™ Leverantörsnummer CSB/25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young Vakuum/Schlenk-kolv med O-ringskran och vanlig arm är designad för användning med Schlenk-linjer och ett vakuumförgreningsrör och finns i olika kapaciteter.
  • Designad med en sidoarm för evakuering eller påfyllning av gaser
  • För anslutning till Schlenk-linjer
  • Rundbottnad form
  • Inkluderar vanlig arm
  • Inkluderar O-ringskran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar O-ringskran och vanlig arm
Produkttyp Vakuum/Schlenk kolv