Läs mer
GPE Scientific™ J Young Vakuum/Schlenk kolv med O-ringskran och vanlig arm
Produktkod. p-7147047
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15834734
Brand: GPE Scientific™ CSB/25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young Vakuum/Schlenk-kolv med O-ringskran och vanlig arm är designad för användning med Schlenk-linjer och ett vakuumförgreningsrör och finns i olika kapaciteter.
  • Designad med en sidoarm för evakuering eller påfyllning av gaser
  • För anslutning till Schlenk-linjer
  • Rundbottnad form
  • Inkluderar vanlig arm
  • Inkluderar O-ringskran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderar O-ringskran och vanlig arm
Produkttyp Vakuum/Schlenk kolv